Dropping funnels, cylindrical, with pressure balance
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
1.869.025 1.869.050 1.869.100 1.869.250
WITG1.869.025EA 202 EUR InStock
WITG1.869.025 WITG1.869.050 WITG1.869.100 WITG1.869.250
Dropping funnels, cylindrical, with pressure balance
Entonnoirs Ampoules de coulée
Dropping funnels, cylindrical, made of borosilicate glass, with needle valve stopcock with PTFE-needle valve.
  • Graduated
  • With NS cone and socket
  • Very good chemical and temperature resistance
With screw-thread retaining nut.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité