Dropping funnels, spherical, without pressure balance
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
1.892.100 1.892.250 1.892.500
WITG1.892.100EA 64.8 EUR InStock
WITG1.892.100 WITG1.892.250 WITG1.892.500
Dropping funnels, spherical, without pressure balance
Entonnoirs Ampoules de coulée
Dropping funnels, spherical, made of borosilicate glass 3.3, stopcock with glass key. With NS cone and socket.
  • Without graduations
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité