Containers with screw cap
Fournisseur: LP ITALIANA
102048 102548 105047 105048 206047 206048 105148 206348 105548 105248 105147
LPIT102048EA 113 EUR InStock
LPIT102048 LPIT102548 LPIT105047 LPIT105048 LPIT206047 LPIT206048 LPIT105148 LPIT206348 LPIT105548 LPIT105248 LPIT105147
Containers with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
PP containers with screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Available non steril or packed under aseptic conditions
Ideal for collecting, storing and transporting samples.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité