Top loading VAPOUR-Lineeco autoclaves, VWR®
Fournisseur: VWR
VWR®
481-0708EA 4716 EUR InStock
481-0708 481-0671 481-0665
Top loading VAPOUR-Lineeco autoclaves, VWR®
Stérilisateurs Autoclaves
Autoclave facile à utiliser, automatique, flexible, fiable et pratique pour toutes les procédures de laboratoire standard avec des fonctionnalités spéciales, telles que le calcul F₀ et la stérilisation liquide avec thermosonde flexible (pour le modèle 50 L).
  • Programmateur intuitif, instructions imprimées sur le panneau
  • Faciles à installer, à utiliser et à entretenir
  • Automatiques avec fonctions spéciales BPL
  • Programmes personnalisables
  • Couvercle isolant en ABS avec verrouillage en position verticale – verrouillage du couvercle dépendant de la température
  • Sonde thermique flexible PT100 pour eco 50 (fixe pour eco 25), pouvant être placée dans la charge de liquide (max. recommandée 50 ml)
Cuve interne sous pression et structure externe en acier inoxydable steel (eco 25 AISI 304 S/S, eco 50 AISI 316L S/S) finition miroir.
Certifications: Conformes à la réglementation européenne PED (relative aux équipements sous pression), documentation QI, QO, QP disponible sur demande.
Attention: Contactez votre agence Avantor pour déterminer le modèle/les caractéristiques adapté(es) à votre application.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité