Tubes, Original Perfusor®
Fournisseur: B. Braun
8722935 8255172 8255059 8255253 8722919 8723060 8255067 8272565
720-2584EA 259 EUR InStock
720-2584 BRAU8255172 BRAU8255059 BRAU8255253 BRAU8722919 BRAU8723060 BRAU8255067 BRAU8272565
Tubes, Original Perfusor®
Perfusions
Pour toutes les pompes à seringue < pression de 4 bars.
  • Volumes d'amorçage réduits au minimum
  • Embout Luer Lock
  • Avec filtre d'injection de 0,22 μm et clapet antiretour pour perfusions parallèles
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité