Glass tubings
Fournisseur: Hecht
201-0539EA 0.6 EUR InStock
201-0539
Glass tubings
Tuyaux Transfer Tubing
AR-Glass®, clear.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Tube length ~750 mm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité