Micro soxhlet extraction apparatus, WHEATON®
Fournisseur: DWK Life Sciences
415500 415502 415501 W416788
WHEA415500EA 684 EUR InStock
WHEA415500 WHEA415502 WHEA415501 WHEAW416788
Micro soxhlet extraction apparatus, WHEATON®
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité