Fractionating columns, Hempel, with glass jacket
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
1.503.500 1.503.300
WITG1.503.500EA 74.7 EUR InStock
WITG1.503.500 WITG1.503.300
Fractionating columns, Hempel, with glass jacket
Composants de distillation Colonnes de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For packings like Raschig rings or glass beads, with NS socket and NS cone, with fixed vacuum jacket.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité