Adapters, delivery, straight
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
1.900.019 1.900.024 1.900.029
WITG1.900.019EA 18.5 EUR InStock
WITG1.900.019 WITG1.900.024 WITG1.900.029
Adapters, delivery, straight
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité