Adapters for distilling receivers
Fournisseur: Witeg
WITG1.920.001EA 51.8 EUR InStock
WITG1.920.001
Adapters for distilling receivers
Composants de distillation Adaptateurs de distillation
Borosilicate glass 3,3
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité