Chromatographic columns with discs
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
2.128.002 2.128.005
552-5409EA 40.8 EUR InStock
552-5409 WITG2.128.005
Chromatographic columns with discs
Colonnes pour chromatographie
Chromatography columns, borosilicate glass, simple, without stopcock, with fused-in sintered glass discs.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité