Soxhlet extractors
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
2.212.002 2.212.500
WITG2.212.002EA 462 EUR InStock
WITG2.212.002 WITG2.212.500
Soxhlet extractors
Extracteurs Extracteurs Soxhlet
Borosilicate glass. For extraction from solids with solvents.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
The solvent is recirculated continuously and distilled from the extracted sample before contacting the solid again. The extract is concentrated in the distillation flask. The method allows an effective separation with relatively small amounts of extracting solvents.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité