Pipettes graduées, classe AS, distribution totale, FORTUNA®
Fournisseur: Poulten & Graf
1.11425404 1.11421404 1.11423404 1.11443404 1.11447404 1.11421402 1.11423402 1.11427402 1.11441404 1.11419402 1.11425402 1.11437404 1.11447402
POUL1.11425404EA 18 EUR InStock
POUL1.11425404 POUL1.11421404 POUL1.11423404 POUL1.11443404 POUL1.11447404 POUL1.11421402 POUL1.11423402 POUL1.11427402 POUL1.11441404 POUL1.11419402 POUL1.11425402 POUL1.11437404 POUL1.11447402
Pipettes graduées, classe AS, distribution totale, FORTUNA®
Pipettes Pipettes graduées
En verre sodo-calcique.
  • Graduations bleues ou ambrées
  • Avec traits de jauge
  • Avec certificat propre à chaque lot
EN ISO 835:2007. Conformité approuvée.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité