Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, classe AS
Fournisseur: Poulten & Graf
1.2301902 1.2302502 1.2304002 1.2302904 1.2303002 1.2303004 1.2303902
POUL1.2301902EA 26.7 EUR InStock
POUL1.2301902 POUL1.2302502 POUL1.2304002 POUL1.2302904 POUL1.2303002 POUL1.2303004 POUL1.2303902
Pipettes jaugées, BLAUBRAND®, classe AS
Pipettes Pipettes jaugées
En verre transparent.
  • Avec un repère
  • Graduation bleue ou ambrée
  • Conformité approuvée
  • Avec certificat propre à chaque lot
EN ISO 648:2007
Certifications: EN ISO 648:2007
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité