Éther méthylique cyclopentyle ≥99.9% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 50 ppm
84565.290EA 92.4 EUR InStock
84565.290 84565.360
Éther méthylique cyclopentyle ≥99.9% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Éther méthylique cyclopentyle
Formule: C₆H₁₂O
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.86 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1 °C (closed cup)
Numéro MDL: MFCD08276401
Numéro CAS: 5614-37-9
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Colouration Max. 10 APHA
Peroxides (as H2O2) Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité