Bases portantes
Fournisseur: BOCHEM
5031 5030 5032 5033 5034 5037 5038 5035 5036
BOCH5031EA 43.4 EUR InStock
BOCH5031 BOCH5030 BOCH5032 241-3167 BOCH5034 BOCH5037 BOCH5038 BOCH5035 BOCH5036
Bases portantes
Supports de statif
En acier, vernis.
  • Avec trou fileté M10
  • Un pied réglable
Certifications: DIN 12892
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité