L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cup samplers
Fournisseur: Sampling Systems
5030A-1500 5030A-1000 5030A-600 5030J-1000 5030J-1500
SAMP5030A-1500EA 731 EUR InStock
SAMP5030A-1500 SAMP5030A-1000 SAMP5030A-600 SAMP5030J-1000 SAMP5030J-1500
Cup samplers
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Stainless steel cup samplers designed for liquids and suspensions.
  • Single point liquid sampler with removable cup
  • Simple operation, easy to clean and hygienic design
  • Discrete samples to be taken from known heights within the product
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité