L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Fluid samplers, Liquid Master
Fournisseur: Sampling Systems
5035S-1000 5035J-1500 5035S-1500 5035S-600 5035J-1000 5035J-2000 5035S-2000
SAMP5035S-1000EA 664 EUR InStock
SAMP5035S-1000 SAMP5035J-1500 SAMP5035S-1500 SAMP5035S-600 SAMP5035J-1000 SAMP5035J-2000 SAMP5035S-2000
Fluid samplers, Liquid Master
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
The Liquid Master has been designed to be quickly stripped down for cleaning.
  • Quick and easy to use
  • Push button to press to take samples
  • For a larger volume, the sampler can be inserted deep into the product
Suitable for taking samples from low and medium viscosity liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité