Disposable bailers
Fournisseur: Sampling Systems
5040A-1000 5040W-1000
SAMP5040A-1000EA 345 EUR InStock
SAMP5040A-1000 SAMP5040W-1000
Disposable bailers
Échantillonneurs Échantillonneurs à usage unique
Disposable bailers designed for sampling from wells or storage silos.
Conditionnement: Individually bagged.
Attention: Not suitable for high density liquids.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité