Volumetric flasks, class A, glass, clear, GL screw cap
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
3.642.010 3.642.100 3.642.003 3.642.025 3.642.005 3.642.050
WITG3.642.010EA 27.7 EUR InStock
WITG3.642.010 WITG3.642.100 WITG3.642.003 WITG3.642.025 WITG3.642.005 WITG3.642.050
Volumetric flasks, class A, glass, clear, GL screw cap
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3 brown markings.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Iinclusive batch certificate
  • With GL thread and screw cap
Certifications: Tolerance according to DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité