Appareil à distiller Kjeldahl
Fournisseur: Witeg
WITG2.530.000EA 382 EUR InStock
WITG2.530.000
Appareil à distiller Kjeldahl
Dispositifs de distillation Systèmes de distillation Kjeldahl
Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
Informations de commande: Includes condenser, funnel stopper (ST 10/19), dropping funnel (50 ml), Kjedahl flask (500 ml), adapters and fittings.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité