Separating funnels, Squibb
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
2.647.001 2.647.050 2.647.100 2.647.250 2.647.500
WITG2.647.001EA 134 EUR InStock
WITG2.647.001 WITG2.647.050 WITG2.647.100 WITG2.647.250 WITG2.647.500
Separating funnels, Squibb
Entonnoirs Separating Funnels
Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass 3.3, with NS stopcock plugs and solid lass key. With PE-stopper.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité