Separating funnels, spherical
Fournisseur: Witeg
WITG2.620.050EA 112 EUR InStock
WITG2.620.050
Separating funnels, spherical
Entonnoirs Ampoules à décanter
Separatory funnel, globe (ball) shaped, made of borosilicate glass 3.3, with detachable PTFE-stopcock and PE stopper.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité