Separating funnels, cylindrical
Fournisseur: Witeg
WITG2.643.100EA 57.8 EUR InStock
WITG2.643.100
Separating funnels, cylindrical
Entonnoirs Ampoules à décanter
Cylindrical separatory funnels, made of borosilicat glass, with Witaflo PTFE needle valve stopcock.
  • Graduated
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité