Separating funnels, Squibb
Fournisseur: Witeg
WITG2.658.001EA 71.2 EUR InStock
WITG2.658.001
Separating funnels, Squibb
Entonnoirs Ampoules à décanter
Separating funnels, Squibb, made of borosilicate glass, stopcock with PTFE key. Complete wth PE stopper.
  • Without graduation
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité