Jars, wide mouth, round
Fournisseur: RIXIUS
4-0100-0500-70 4-0100-1000-80 4-0100-0250-60 4-0100-0500-80 4-0100-0750-80 4-0100-0100-4 40100100080OD 4-0100-100080B
216-4010EA 2 EUR InStock
216-4010 RIXI4-0100-1000-80 RIXI4-0100-0250-60 RIXI4-0100-0500-80 RIXI4-0100-0750-80 RIXI4-0100-0100-4 RIXI40100100080OD RIXI4-0100-100080B
Jars, wide mouth, round
Pots Pots à usage général
Jars, wide mouth, made of HDPE, without or with screw lid.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
  • Lid must be ordered seperately
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité