Échantillonneurs de liquides visqueux
Fournisseur: Sampling Systems
7000S-1000 7000S-1500 7000S-600
231-0487EA 847 EUR InStock
231-0487 SAMP7000S-1500 SAMP7000S-600
Échantillonneurs de liquides visqueux
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
L'échantillonneur de liquides visqueux est idéal pour l'échantillonnage des crèmes, shampoings, savons, miel et autres matériaux semi-visqueux.
Après l'échantillonnage, l'échantillonneur peut être entièrement démonté pour un nettoyage rapide et complet.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité