Semi-solid samplers, MaxiCorer
Fournisseur: Sampling Systems
7010A-01 7010A-02
SAMP7010A-01EA 169 EUR InStock
SAMP7010A-01 SAMP7010A-02
Semi-solid samplers, MaxiCorer
Échantillonneurs Préleveurs de solides
The MaxiCorer can be used for sampling or dispensing small quantities of products. This designed for powders and granules, as well as for semi-solids such as cheese and thick grease in production, quality control or laboratories.
  • Fast and efficent core sampler
  • Long and curved blade construction
  • Hygienic design that can be easily cleaned
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité