Closure with brush for bottles
Fournisseur: RIXIUS
8-1090-18-57 8-1090-18-77
RIXI8-1090-18-57EA 49.2 EUR InStock
RIXI8-1090-18-57 RIXI8-1090-18-77
Closure with brush for bottles
Capuchons Bouchons pour flacons
Closures with brush made of HDPE.
  • Brush with goat black hair of about 57 mm length
  • For 10 ml round bottles
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité