Pelles à main pour l'industrie
Fournisseur: BURKLE
8300-1003 8300-1001
BURK8300-1003EA 53.9 EUR InStock
BURK8300-1003 BURK8300-1001
Pelles à main pour l'industrie
Pelles et bêches
Avec équipement antistatique, idéal pour un emploi robuste en chimie et dans l'industrie. Le propylène présente une résistance chimique et thermique élevée.
  • Antistatiques
  • Incassables
  • Simples à nettoyer
  • Légères
  • Autoclavable à 121 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité