2-part shovel for industry applications
Fournisseur: BURKLE
8300-3006 8300-2001
BURK8300-3006EA 140 EUR InStock
BURK8300-3006 BURK8300-2001
2-part shovel for industry applications
Pelles et bêches
This two-part shovel made of PP is ideal for industrial applications.
  • Shovel with D-grip
  • Easy to clean
  • Anti-static
  • Autoclavable up to max. 121 °C for 20 minutes
Fields of application: Pharmaceuticals, biotechnology, foods, feed, chemistry, industry, agriculture, fish farming, sampling, veterinary use.
Weight: 1280 g
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité