Test tubes
Fournisseur: LP ITALIANA SPA
118011 112010 119040 112018 112040 113140 110441 117010 111018 111118 110411
LPIT118011EA 361 EUR InStock
LPIT118011 LPIT112010 LPIT119040 LPIT112018 LPIT112040 LPIT113140 LPIT110441 LPIT117010 LPIT111018 LPIT111118 LPIT110411
Test tubes
Tubes Tubes à essais
PS, clear or PP, transparent. Universal tubes for a wide range of laboratory and production applications.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Ideal for sampling for laboratory testing.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité