Magnetic stirrers, boxed sets
Fournisseur: COWIE
001.3004 001.3033 001.3035.RE 001.3036.RE
COWI001.3004EA 47.7 EUR InStock
COWI001.3004 COWI001.3033 COWI001.3035.RE COWI001.3036.RE
Magnetic stirrers, boxed sets
Agitateurs Barreaux magnétiques
Boxed sets include an assortment of useful sizes of each type of PTFE stirrer bar in a re-usable container.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité