Cryostat auto-portant, MNT
Fournisseur: Slee
10160000 10162000
631-0566EA 42440 EUR InStock
631-0566 SLEE10162000
Cryostat auto-portant, MNT
Microtomes et groupes de microtomes Microtomes
Ce microtome rotatif totalement automatique à la stabilité mécanique extrêmement élevée, de glissières à rouleaux sans tolérance et d'un système de commande mécanique de pointe.
  • Mouvement motorisé avant/arrière micrométrique
  • Moteur de coupe avec réglage de la vitesse
  • Grande plaque stabilisatrice
  • Fenêtre de visualisation avec vitre à double isolation à l'épreuve du givre
  • Panneau de commande intuitif
  • Dégivrage automatique
  • deux positions de congélation (en option)
  • Désinfection aux UV-C (en option)
Le cryostat haut de gamme MNT est conçu pour les applications d'histologie/pathologie et de recherche.
Cutting stroke: 57 mm
Max specimen size: 28 mm
Information de livraison: Fourni avec un manuel d'utilisation, 5 porte-objets, portoir en acier inoxydable pour porte-objet, plaque stabilisatrice, brosse, bouteille d'huile basse température pour cryostat, bouteille de milieu d'enrobage GryoGlue (4x125 ml), boîte de lames à usage unique (50 pièces) ou couteau en acier (profil C de 16 cm), jeu de clés Allen.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité