Lames et manches de bistouris pour greffe de peau Silvers
Fournisseur: SWANN-MORTON
9911 9912
SWAN9911EA 1490 EUR InStock
SWAN9911 SWAN9912
Lames et manches de bistouris pour greffe de peau Silvers
Bistouris et pièces détachées Bistouris
These miniature skin graft handles are to be used with surgical stainless double edged razor blades. Ideal for harvesting small intricate grafts from areas which would not be accessible with the larger standard knives such as the ear, dorsa of the hands or scalp.
  • Non sterile
  • Made from stainless steel
  • Available with solid stainless steel or distinctive blue autoclavable handle
Although used mainly within plastic, reconstructive and oral surgery the graft handles can also be used for the debridement of wounds.
Conditionnement: Individually boxed.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité