Colonnes capillaires, Elite-225 pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
PERCN9316175EA 583 EUR InStock
PERCN9316175 PERCN9316177 PERCN9316180 PERCN9316181 PERCN9316174
Colonnes capillaires, Elite-225 pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-225 columns are fused silica columns coated with phenylmethylpolysiloxane (50% cyanopropylphenyl).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité