Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
3.124.505 3.122.505
WITG3.124.505EA 536 EUR InStock
WITG3.124.505 WITG3.122.505
Automatic burettes, Pellet pattern, Class AS
Burettes
Automatic burettes, Pellet pattern, class AS, conformity certified, made of DURAN.
  • Main point ring-graduation
  • Without stopcock between burette and reservoir
  • Lateral needle valve stopcock, with PTFE-needle valve
  • With overtwist device
  • With 2000 ml reservoir bottle, without aspirator bulb
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité