Test tubes with standard ground joints
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK
2.580.125.BR 2.582.510 2.582.550
WITG2.580.125.BREA 11 EUR InStock
WITG2.580.125.BR WITG2.582.510 WITG2.582.550
Test tubes with standard ground joints
Tubes Tubes à essais
DURAN®, borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Round bottom, graduated or ungraduated. With standard ground joints and PE stopper.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité