Cônes de sédimentation Imhoff
Fournisseur: Witeg
WITG2.936.000EA 223 EUR InStock
WITG2.936.000
Cônes de sédimentation Imhoff
Entonnoirs Cônes de sédimentation
Made of borosilicate glass.
  • Graduated
  • With NS stopcock
  • Very good temperature and chemical resistance
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité