Volumetric flasks, trapezoidal shape, class A, brown or blue markings
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
3.669.000 3.669.001 3.669.050 3.669.000.BR 3.669.001.BR 3.669.500 3.669.002.BL
WITG3.669.000EA 25.7 EUR InStock
WITG3.669.000 WITG3.669.001 WITG3.669.050 WITG3.669.000.BR WITG3.669.001.BR WITG3.669.500 WITG3.669.002.BL
Volumetric flasks, trapezoidal shape, class A, brown or blue markings
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3 with PE stopper.
  • DE-M marked according to the German calibration law
  • Inclusive batch certificate
  • Brown or blue markings
Certifications: DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité