Mixing Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Fournisseur: Witeg
612-4960EA 14.6 EUR InStock
612-4960 612-4962 612-4961 612-4964 612-4963 612-4966 612-4965
Mixing Measuring cylinders, tall form, class B, borosilicate glass
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Borosilicate glass, class B, with PE stopper.
  • Calibrated to contain 'ln'
  • Hexagonal glass base, NS ground socket
  • Brown graduations
Certifications: DIN EN ISO 4788
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité