Measuring cylinders, conical, class B
Fournisseur: Witeg
WITG4.800.001EA 89.1 EUR InStock
WITG4.800.001
Measuring cylinders, conical, class B
Éprouvettes Éprouvettes graduées
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Very good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • Fill volume is easy to read
Ideal for a wide range of applications. With metric graduations and spout. With a broad base for stability. Blue graduations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité