Portoirs de tubes à essais, ABS
Fournisseur: LP ITALIANA
181082 182082
LPIT181082EA 264 EUR InStock
LPIT181082 LPIT182082
Portoirs de tubes à essais, ABS
Portoirs Tube Racks
Stackable and non floating ABS rack with alphanumeric grid.
  • Good temperature resistance
  • Good chemical resistance
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité