Containers, wide mouth, with screw cap
Fournisseur: LP ITALIANA SPA
190100 190015 190200
LPIT190100EA 153 EUR InStock
LPIT190100 LPIT190015 LPIT190200
Containers, wide mouth, with screw cap
Récipients de collecte d'échantillon Conteneurs à usage universel
Container made of PS, clear, with white screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Lightweight
  • Easy to clean
Suitable for surgical or anatomical specimens.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité