Erlenmeyer flasks with screw caps
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.507.003 5.507.006 5.507.004 5.507.005 5.507.007
WITG5.507.003EA 18.7 EUR InStock
WITG5.507.003 WITG5.507.006 WITG5.507.004 WITG5.507.005 WITG5.507.007
Erlenmeyer flasks with screw caps
Ballons Flacons Erlenmeyers
Erlenmeyer flasks, made of borosilicate glass, with screw-thread, graduated can be used for the storage of culture media and mixing.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité