Screw caps and pouring rings for SVS-components
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
5.526.088 5.526.099 5.526.199 5.526.077
WITG5.526.088EA 1.3 EUR InStock
WITG5.526.088 WITG5.526.099 WITG5.526.199 WITG5.526.077
Screw caps and pouring rings for SVS-components
Capuchons Bouchons pour flacons
PP.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Top closed screw caps in colour code.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité