Volumetric flasks, class A, amber markings
Fournisseur: Poulten & Graf
1.50037F 1.50043F 1.50045F 1.50051F 1.50053F 1.50055F 1.50059F
POUL1.50037FEA 12.3 EUR InStock
POUL1.50037F POUL1.50043F 612-0550 POUL1.50051F POUL1.50053F 612-0533 POUL1.50059F
Volumetric flasks, class A, amber markings
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass 3.3 with beaded rim.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • With ground ring mark
  • Conformity certified (DE-M marking)
Certifications: DIN EN ISO 1042
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité