Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8088A-10S 8088A-03S 8088A-03 8088A-10 8088R-10S 8088B-10S 8088B-10
SAMP8088A-10SEA 112 EUR InStock
SAMP8088A-10S SAMP8088A-03S SAMP8088A-03 SAMP8088A-10 SAMP8088R-10S SAMP8088B-10S SAMP8088B-10
Pelles d'échantillonnage, à usage unique, SteriWare®
Cuillères
Ces pelles d'échantillonnage stériles et jetables sont idéales pour la distribution et l'échantillonnage de petites quantités. Fabriquées en polystyrène (PS) ou en polypropylène (PP) de qualité alimentaire.
  • Moulé et emballé en salle blanche
  • Disponible en blanc, rouge et bleu
  • Fabriqué à partir de polymères conformes aux normes de la FDA et de l'UE
  • Exempt d'ESB/TSE
  • Disponible en version stérile irradiée aux rayons gamma (SAL 10-⁶)
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sac
  • Aucun nettoyage n'est nécessaire avant ou après l'échantillonnage
Traçabilité totale du lot.
Conditionnement: Emballage individuel.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité