L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Spatules pour poudre, à usage unique, SteriWare®
Fournisseur: Sampling Systems
8095A-150 8095A-150S 8095A-250 8095A-250S 8095R-150S 8095R-150 8095R-250 8095R-250S
231-3506EA 161 EUR InStock
231-3506 231-3507 231-3508 231-3509 SAMP8095R-150S SAMP8095R-150 SAMP8095R-250 SAMP8095R-250S
Spatules pour poudre, à usage unique, SteriWare®
Spatules
PS. Ces spatules à usage unique sont équipées d'un manche arrondi et d'une lame solide.
  • Fabriquées et conditionnées dans une atmosphère contrôlée (salle propre, Classe 100 000)
  • Risque de contamination croisée éliminé - le dispositif est prêt à l'emploi une fois déballé
  • Approuvé pour une utilisation en zones ATEX 0, 1 et 2 (se reporter aux systèmes d'échantillonnage pour obtenir plus de détails)
  • Jetable : aucun nettoyage nécessaire avant ou après l'échantillonnage
Elles sont adaptées à l'échantillonnage stérile et à la distribution deMore Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité