Analogue stopwatches, split-second addition timer
Fournisseur: HANHART
135.0201-0S 135.0301-0S 135.0101-0S 135.0401-0S
HANH135.0201-0SEA 694 EUR InStock
HANH135.0201-0S 609-0146 609-1129 609-1132
Analogue stopwatches, split-second addition timer
Minuteurs Chronomètres analogiques
Addition timer for time measurement with interrupt option, also drag indicator for split-time measurement.
  • Chrome plated brass casing, diamond cut
  • Lever, 7 jewels
  • Shock resistant, additional dust and water protection
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité